Learn More
IPC™ Coulombmeter IPC with battery 130x60x90 0 to 1999
Artikelnummer. 13176400
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 jeweils
Artikelnummer. Menge
13176400 1 jeweils
1 options
Artikelnummer. 13176400
Marke: IPC™ IPC1964M
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) For Charge Detection and Measurement
Menge 1 jeweils
Tiefe (metrisch) 60 mm
Höhe (metrisch) 90 mm
Gewicht (metrisch) 200 g
Breite (metrisch) 130 mm
Display LCD
Produkttyp Coulombmeter
Spannung 9 V