Learn More
Macherey-Nagel™ Liquid RNase A
Artikelnummer. 15849087
Change view
Click to view available options
Menge:
2 x 1,25 ml
Packungsgröße:
2.50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15849087 2 x 1,25 ml 2.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15849087 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740397
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die flüssige Rnase A ist einfach ohne Auflösen zu handhaben. Sie ist in vielen NucleSpin und NucleoBond Kits enthalten, wo sie direkt in einen Resuspendierungspuffer gegeben wird, um Proben (z. B. pelletierte Bakterien) für die Zelllyse vorzubereiten.
  • Die Flüssig-RNase A ist hauptsächlich für die Verwendung mit NucleoSpin™ und NucleoBond™ Kits vorgesehen
  • Hat die gleichen Spezifikationen wie das Enzym, das mit allen MACHEREY-NAGEL Produkten geliefert wird.
  • Wird bei der Suspension von Proben zum Zweck der Zelllyse verwendet
  • Kann verwendet werden, um Nukleinsäuren enzymatisch zu verdauen, wenn eluierte RNA/DNA-Fraktionen einen Bruchteil der anderen Nukleinsäure enthalten
Spezifikation
Konzentration 100 mg/mL
Farbe Farblos
Komponenten RNase-Flüssigkeit (2,5 -< 10 %), Di-Natriumhydrogencitrat (< 10%), Wasser
pH 4,5 bis 5,5
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSpin und NucleoBond Kits
CAS 9001-99-4L
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18 °C bis 25 °C)
Quelle Rinderpankreas
Menge 2 x 1,25 ml
Produkttyp RNase-A-Enzymlösung
Form Gebrauchsfertige Flüssigkeit