Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen, HDPE, 20 ml, 500/Packung
Artikelnummer. 10335804 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Folie (Kappe)
Geschäumtes Polyethylen (Kappe)
Polyethylen-Konus (Kappe)
Verschlussmaterial:
Harnstoff
Polypropylen
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 10335804
Marke: DWK Life Sciences 986710
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen mit leichten Wänden für erhöhte Zähleffizienz. Diese LS-Fläschchen mit separaten Schraubverschlüssen (Größe22-400 ) werden in Polyethylen-Beuteln zu 100 verpackt und in einem separaten Tablett von den Kappen platziert. Kappen und Deckeleinsätze à
  • Hergestellt aus Polyethylen hoher Dichte mit leichtgewichtigen Wänden für erhöhte Zähleffizienz
  • Gemäß präziser Toleranzen hergestellt, um Verklemmen zu vermeiden
  • Verpackt in 5 Mehrzwecktabletts; jedes abgeteilte Tablett kann 100 Fläschchen aufnehmen
  • Mehrzwecktabletts dienen als Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Proben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Geschäumtes Polyethylen (Kappe)
Außendurchmesser (metrisch) 27 mm
Material HDPE
Volumen (metrisch) 20 ml
Anzahl pro Karton 500
Verpackungsart In Schrumpffolie verpackt. Kappen sind gesondert verpackt.
Verschlussmaterial Polypropylen
Höhe (metrisch) 61 mm
Verschlussgröße 22 bis 400