Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen, HDPE, 20 ml, 500/Packung
Artikelnummer. 12497341 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Folie (Kappe)
Geschäumtes Polyethylen (Kappe)
Polyethylen-Konus (Kappe)
Verschlussmaterial:
Harnstoff
Polypropylen
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. Material (Auskleidung) Verschlussmaterial unitSize
12497341 Folie (Kappe) Polypropylen 500 Stück
12417351 Polyethylen-Konus (Kappe) Harnstoff 500 Stück
10335804 Geschäumtes Polyethylen (Kappe) Polypropylen 500 Stück
3 options
Artikelnummer. 12497341
Marke: DWK Life Sciences 986711
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus hochdichtem Polyethylen mit leichten Wänden für erhöhte Zähleffizienz. Diese LS-Fläschchen mit separaten Schraubverschlüssen (Größe22-400 ) werden in Polyethylen-Beuteln zu 100 verpackt und in einem separaten Tablett von den Kappen platziert. Kappen und Deckeleinsätze à
  • Hergestellt aus Polyethylen hoher Dichte mit leichtgewichtigen Wänden für erhöhte Zähleffizienz
  • Gemäß präziser Toleranzen hergestellt, um Verklemmen zu vermeiden
  • Verpackt in 5 Mehrzwecktabletts; jedes abgeteilte Tablett kann 100 Fläschchen aufnehmen
  • Mehrzwecktabletts dienen als Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Proben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Folie (Kappe)
Außendurchmesser (metrisch) 27 mm
Material HDPE
Volumen (metrisch) 20 mL
Anzahl pro Karton 500
Verpackungsart In Schrumpffolie verpackt. Kappen sind gesondert verpackt.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 22-400
Höhe (metrisch) 61 mm