Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen, PET
Artikelnummer. 12447361 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Folie
Ohne Einlage
Polyethylen-Konus
Polyethylenschaum
Verschlussmaterial:
Harnstoff
Polyethylen
Polypropylen
Anzahl pro Karton:
500
1000
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Material (Auskleidung) Verschlussmaterial Anzahl pro Karton unitSize
12447361 Folie Harnstoff 500 500 Stück
12427361 Polyethylen-Konus Harnstoff 1000 1000 Stück
12437361 Folie Polypropylen 500 500 Stück
12497351 Polyethylenschaum Polypropylen 1000 1000 Stück
12457361 Ohne Einlage Polyethylen 500 500 Stück
12467361 Polyethylen-Konus Harnstoff 500 500 Stück
6 options
Artikelnummer. 12447361
Marke: DWK Life Sciences 986752
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombiniert die Klarheit von Glas mit der Sicherheit von Kunststoff.
  • Die Fläschchen haben eine geringe Durchlässigkeit für Lösungsmittel und minimale Hintergrundzahlen
  • Die Klarheit von Glas mit der Sicherheit von Kunststoff
  • Die Fläschchen können sicher verbrannt werden
  • Dabei entstehen keine schädlichen Gase
  • Verpackt in 5 Mehrzwecktabletts; jedes abgeteilte Tablett kann 100 Fläschchen aufnehmen
  • Mehrzwecktabletts dienen als Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Proben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Folie
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 27 mm
Material PET
Volumen (metrisch) 20 mL
Anzahl pro Karton 500
Verschlussmaterial Harnstoff
Verschlussgröße 22-400
Höhe (metrisch) 61 mm