Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen, PET
Artikelnummer. 12457361 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Folie
Ohne Einlage
Polyethylen-Konus
Polyethylenschaum
Verschlussmaterial:
Harnstoff
Polyethylen
Polypropylen
Anzahl pro Karton:
500
1000
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12457361
Marke: DWK Life Sciences 986754
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombiniert die Klarheit von Glas mit der Sicherheit von Kunststoff.
  • Die Fläschchen haben eine geringe Durchlässigkeit für Lösungsmittel und minimale Hintergrundzahlen
  • Die Klarheit von Glas mit der Sicherheit von Kunststoff
  • Die Fläschchen können sicher verbrannt werden
  • Dabei entstehen keine schädlichen Gase
  • Verpackt in 5 Mehrzwecktabletts; jedes abgeteilte Tablett kann 100 Fläschchen aufnehmen
  • Mehrzwecktabletts dienen als Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Proben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Ohne Einlage
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 27 mm
Material PET
Volumen (metrisch) 20 mL
Anzahl pro Karton 500
Verschlussmaterial Polyethylen
Höhe (metrisch) 61 mm
Verschlussgröße 22-400