Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen, PET
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
Kombiniert die Klarheit von Glas mit der Sicherheit von Kunststoff.
- Die Fläschchen haben eine geringe Durchlässigkeit für Lösungsmittel und minimale Hintergrundzahlen
- Die Klarheit von Glas mit der Sicherheit von Kunststoff
- Die Fläschchen können sicher verbrannt werden
- Dabei entstehen keine schädlichen Gase
- Verpackt in 5 Mehrzwecktabletts; jedes abgeteilte Tablett kann 100 Fläschchen aufnehmen
- Mehrzwecktabletts dienen als Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Proben.
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Polyethylen-Konus |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 27 mm |
| Material | PET |
| Volumen (metrisch) | 20 mL |
| Anzahl pro Karton | 500 |
| Verschlussmaterial | Harnstoff |
| Verschlussgröße | 22-400 |
| Höhe (metrisch) | 61 mm |