Learn More
Novus Biologicals™ LIR-6/LILRA1 Antibody (4A1E10A6), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
292.95 € - 505.05 €
Spezifikation
| Antigen | LIR-6/LILRA1 |
|---|---|
| Klon | 4A1E10A6 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, ELISA, Western Blot |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30028594
|
Novus Biologicals™
NBP3-27141-0.1ml |
0.1 mL |
534.00 € 505.05 € / 0.10 Milliliter Sparen 28.95 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30038208
|
Novus Biologicals™
NBP3-27141-0.025ml |
0.025 mL |
310.00 € 292.95 € / 0.03 Milliliter Sparen 17.05 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
LIR-6/LILRA1 Monoclonal antibody specifically detects LIR-6/LILRA1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western BlotSpezifikation
| LIR-6/LILRA1 | |
| 1 mg/mL | |
| Flow Cytometry, ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| CD85 antigen-like family member I, CD85i, CD85i antigen, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 1, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 1 soluble isoform, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 1, LIR-6Leukocyte immunoglobulin-like receptor 6, LIR6MGC126563 | |
| Purified recombinant fragment of human LIR-6/LILRA1 (AA: extra 322-461) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| 4A1E10A6 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS | |
| 11024 | |
| IgG2a | |
| Protein G purified |