Learn More
Liranaftate, MedChemExpress
Beschreibung
Liranaftate (Piritetrate) is a squalene epoxidase inhibitor with anti-fungicidal activities. Liranaftate can be used for the research of dermatophytes. Liranaftate also suppresses fungal element-promoted production of IL-8 and experimental inflammation.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Liranaftate |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 88678-31-3 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C18H20N2O2S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Piritetrate M-732 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (304.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mehr anzeigen |