missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Lirentelimab Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
500.00 € - 1262.00 €
Spezifikation
| Antigen | Lirentelimab Humanized |
|---|---|
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| Anwendungen | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30282763
|
Invitrogen™
MA558399 |
100 μg |
500.00 €
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
30283354
|
Invitrogen™
MA558400 |
1 mg |
1262.00 €
1 Milligramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Lirentelimab works by targeting and inhibiting Siglec-8, a receptor found on eosinophils and mast cells, leading to the reduction of inflammation and allergic responses.Spezifikation
| Lirentelimab Humanized | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Lyophilized | |
| IgG1 | |
| Human | |
| Primary | |
| Protein A |
| 1 mg/mL | |
| ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| RUO | |
| 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts