Learn More
Lithium-bis(trimethylsilyl)amid, 20 % (ca. 1.06 M) Lösung in THF/Ethylbenzol, verpackt in wiederverschließbarer Septumverschluss-Flasche, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Lithium bis(trimethylsilyl)amide is used in generating enolates for preparing lactone precursors, pyranones, and cyclohexanes. It is used to catalyze the addition of phosphine P-H bonds to carbodiimides leading to phosphaguanidines and in a novel three-step synthesis of disubstituted 1,2,5-thiadiazoles. It is also used in the lithiation of ethyl acetate and in the stereospecific Wadsworth-Emmons synthesis of fluoroalkenes from (E)- and (Z)-fluorovinyl sulfones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lithium-bis(trimethylsilyl)amid wird zur Erzeugung von Enolaten bei der Herstellung von Lacton-Vorläufern, Pyranonen und Cyclohexanen verwendet. Es wird verwendet, um die Zugabe von Phosphin-P-H-Bindungen an Carbodiimide, die zu Phosphaguanidinen führen, zu katalysieren; und bei einer neuartigen dreistufigen Synthese von dissubstituierten 1,2,5-Thiadiazolen. Es wird auch bei der Lithierung von Ethylacetat und bei der steroespezifischen Wadsworth-Emmons-Synthese von Fluoroalkenen aus (E)- und (Z)-Fluorovinylsulfonen verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithium bis(trimethylsilyl)amide |
| Namenshinweis | packaged in resealable septum cap bottle |
| Menge | 100 mL |
| Strukturformel | [(CH3)3Si]2NLi |
| UN-Nummer | UN2924 |
| Beilstein | 8136861 |
| Flammpunkt | −17°C (1°F) |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
| Formelmasse | 167.33 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 20% (≈1.06M) soln. in THF/ethylbenzene |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 20% solution in THF/ethylbenzene
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, eth