Learn More
Lithium-Bis-(Trimethylsilyl)-lithiumamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium bis(trimethylsilyl)amide |
Farbe | Gelb |
Dichte | 0.8910g/mL |
Siedepunkt | 114°C to 116°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | [(CH3)3Si]2NLi |
Menge | 10 g |
Fieser | 04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194 |