missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lithiumthiocyanat-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium thiocyanate hydrate |
CAS | 123333-85-7 |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 50 g |
Summenformel | CLiNS |
MDL-Nummer | MFCD00149773 |
Synonym | lithium thiocyanate hydrate, clins.h2o, acmc-1c9mu, lithium thiocyanate-water 1/1/1, lithiosulfanylcarbonitrile hydrate, lithium 1+ hydrate thiocyanate, lithium 1+ ion hydrate thiocyanate |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
InChI-Schlüssel | ZJZXSOKJEJFHCP-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [Li+].[S-]C#N |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'