Learn More
Lithium(trimethylsilyl)acetylid, 0.5 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10359213
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
AcroSeal™ Glasflasche in Verpackung
54655-07-1, 109-99-9
C5H9LiSi
104.15
MFCD00075059
WDDOQHLJFOUQMW-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl ethynyllithium, lithium, trimethylsilyl ethynyl, lithium 1+ ion trimethylsilyl ethyne, lithium trimethylsilylacetylide, lithio trimethylsilyl acetylene, lithium trimethylsilyl acetylide, lithium ethynyl trimethyl silane, lithium trimethylsilylacetylenide, zvxxeonxfwsciz-uhfffaoysa-n
3431600
lithium(1+) (trimethylsilyl)ethyne
[Li+].C[Si](C)(C)C#[C-]
54655-07-1, 109-99-9
C5H9LiSi
104.15
MFCD00075059
WDDOQHLJFOUQMW-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl ethynyllithium, lithium, trimethylsilyl ethynyl, lithium 1+ ion trimethylsilyl ethyne, lithium trimethylsilylacetylide, lithio trimethylsilyl acetylene, lithium trimethylsilyl acetylide, lithium ethynyl trimethyl silane, lithium trimethylsilylacetylenide, zvxxeonxfwsciz-uhfffaoysa-n
3431600
lithium(1+) (trimethylsilyl)ethyne
[Li+].C[Si](C)(C)C#[C-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lithium (trimethylsilyl)acetylide
Farbe Gelb bis orange
Physikalische Form Lösung
Menge 100 mL
Formelmasse 104.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.4 to 0.6M
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche in Verpackung
Dichte 0.8800g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium (trimethylsilyl)acetylide, 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.