Learn More
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Fixable Dead Cell Stain Sampler Kit
Artikelnummer. 10637015
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
10637015 1 Kit 1 Set
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10637015
Marke: Molecular Probes™ L34960
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
LIVE/DEAD™ Fixierbare Färbemittel zur Totzellenfärbung dienen der Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist.
  • Dient zur Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist
  • Die Färbemittel im Testfarbenkit wurden für die Verwendung in der Durchflusszytometrie optimiert und validiert.
  • Die Färbemittel in diesem Testfarbenkit sind anwenderfreundlich in acht Fläschchen für 40 Tests verpackt. Das sorgt für Beständigkeit und Qualität des Farbstoffs über die Zeit.
  • Amin-reaktive Farbstoffe in Lösung verlieren schon in kurzer Zeit ihre Wirksamkeit.
  • Es wird empfohlen, das Fläschchen direkt nach der Rehydrierung zu verwenden oder die Lösung zu aliquotieren und bei -80 °C einzulagern. Einfrieren-Auftau-Zyklen sind zu vermeiden.
  • LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellenfärbemittel sind je nach bevorzugter Farbpalette in einer Reihe von Farben erhältlich.
  • Das Testfarbenkit enthält jeweils ein Fläschchen (40 Assays) der zum Kit gehörenden acht Totzellenfärbemittel.
Optimale Helligkeit
  • LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellenfärbemittel wurden wegen ihrer fluoreszierenden Eigenschaften ausgewählt und erzeugen nach Anregung durch einen UV-Laser ein helles Signal.
  • Da sich lebende und tote Zellen mithilfe eines einzigen Farbstoffs und anhand nur eines einzigen Kanals eines Durchflusszytometers unterscheiden lassen, sind diese Totzellenfärbemittel eine sehr gute Wahl für Mehrfarbenexperimente.
Welches LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellenfärbemittel ist für Ihre Erfordernisse das richtige?
  • Für UV-Laser: Blau
  • Für Violett-Laser: Aquamarinblau, Violett oder Gelb
  • Für Blau-Laser: Grün oder Rot
  • Für Rot-Laser: Fern-Rot oder Nah-IR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellpermeabilität Nicht zellgängig
Zelltyp Eukaryotische Zellen
Farbe Verschiedene
Inhalt und Lagerung Enthält 8 Fläschchen (1 Fläschchen je Farbe) LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellenfärbemittel und 500 μl DMSO.
Bei -20 °°C lagern.
Beschreibung LIVE/DEAD™ Fixable Dead Cell Stain Probenehmer-Kit
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Totzellenfarbstoff-Testfarbenkit
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Emission 450, 451, 526, 575, 520, 615, 665, 775 nm
Excitation Wavelength Range 350, 416, 367, 400, 495, 595, 650, 750 nm
Form Fest
Format Röhrchen
Produktlinie LIVE/DEAD, Molecular Probes
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)