Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem tiefrotem Totzellen-Farbstoff zur Anregung mit 633 oder 635 nm
Artikelnummer. 15537490
Click to view available options
Menge:
200 Assays
400 Assays
80 Assays
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15537490
Marke: Invitrogen™ L34974
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Färbemittel Dunkelrot zur Totzellenfärbung dient der Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist.
  • Dient zur Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist
  • Das Kit wurde für die Verwendung mit einem Durchflusszytometer mit Rot-Laser optimiert und validiert.
  • Praktisch in 40 Testfläschchen verpackt. Das sorgt für Beständigkeit und Qualität des Farbstoffs über die Zeit.
  • Amin-reaktive Farbstoffe in Lösung verlieren ihre Wirksamkeit nach kurzer Zeit. Es ist daher empfehlenswert, das Fläschchen nach der Rehydrierung komplett aufzubrauchen.
  • Falls dies nicht möglich ist, die Fläschchen in kleinere Volumina aliquotieren und bei -80 °C unter Vermeidung von wiederholtem Einfrieren und Auftauen aufbewahren.
  • LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellenfärbemittel sind je nach bevorzugter Farbpalette in einer Reihe von Farben erhältlich.
Optimale Helligkeit
  • Das LIVE/DEAD™ Fixierbare Färbemittel Fern-Rot wurde wegen seiner fluoreszierenden Eigenschaften ausgewählt und erzeugt nach Erregung durch einen Rot-Laser ein helles Signal.
  • Der im Fern-Rot-Bereich fluoreszierende reaktive Farbstoff hat sein Anregungsmaximum bei ∼633 nm und eignet sich ideal für den Einsatz mit Rot-Laser oder HeNe-Laser mit Emission bei ∼655 nm.
  • Da sich lebende und tote Zellen mit einem einzigen Farbstoff und einem einzigen Kanal eines Durchflusszytometers unterscheiden lassen, ist dieses Verfahren eine sehr gute Wahl für Mehrfarbenexperimente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellpermeabilität Nicht zellgängig
Zelltyp Eukaryotische Zellen
Farbe Fern-Rot
Inhalt und Lagerung Enthält 10 Fläschchen LIVE/DEAD™ Fixierbares Totzellenfärbemittel und 500 μl DMSO.
Bei -20 °C lagern.
Beschreibung LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Fern-Rot Totzellen-Färbemittel zur Anregung mit 633 oder 635 nm
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Färben
Farbstofftyp LIVE/DEAD™ fixierbarer tiefroter Totzellen-Farbstoff
Emission 655 nm
Excitation Wavelength Range 633 nm
Form Fest
Format Röhrchen
Produktlinie LIVE/DEAD
Menge 400 Assays
Versandbedingung Raumtemperatur
Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)