Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem rotem Totzellen-Farbstoff zur Anregung mit 488 nm
Artikelnummer. 15530795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 Assays
400 Assays
80 Assays
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
400 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15530795 80 Assays 1 Set
15638900 400 Assays 400 Stück
10492872 200 Assays 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15530795 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. L34971
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00 €
    163.65 € / 1 Sets
    Sparen 54.35 €
    24% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Färbemittel Rot zur Totzellenfärbung dient der Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist.
  • Dient zur Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist
  • Das Kit wurde für die Verwendung mit einem Durchflusszytometer mit Blaulaser optimiert und validiert.
  • Praktisch in 40 Testfläschchen verpackt. Das sorgt für Beständigkeit und Qualität des Farbstoffs über die Zeit.
  • Amin-reaktive Farbstoffe in Lösung verlieren ihre Wirksamkeit nach kurzer Zeit. Es ist daher empfehlenswert, das Fläschchen nach der Rehydrierung komplett aufzubrauchen.
  • Falls dies nicht möglich ist, die Fläschchen in kleinere Volumina aliquotieren und bei -80 °C unter Vermeidung von wiederholtem Einfrieren und Auftauen aufbewahren.
  • LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellenfärbemittel sind je nach bevorzugter Farbpalette in einer Reihe von Farben erhältlich.
Optimale Helligkeit
  • Das LIVE/DEAD™ Fixierbare Färbemittel Rot wurde wegen seiner fluoreszierenden Eigenschaften ausgewählt und erzeugt nach Anregung mit gelbem, grünem oder blauem 488 nm-Laser ein helles Signal.
  • Der rot fluoreszierende reaktive Farbstoff hat sein Anregungsmaximum bei ∼595 nm, ideal für den Einsatz mit einem Gelb-Laser mit einer Emission bei ∼615 nm, wodurch die Erfassung mit BP-Filter 610 oder 630 möglich ist.
  • LIVE/DEAD™ Fixierbares Totzellenfärbemittel Rot wird ebenfalls gut mit dem blauen 488 nm-Laser angeregt.
  • Da sich lebende und tote Zellen mit einem einzigen Farbstoff und einem einzigen Kanal eines Durchflusszytometers unterscheiden lassen, ist dieses Verfahren eine sehr gute Wahl für Mehrfarbenexperimente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellpermeabilität Nicht zellgängig
Zelltyp Eukaryotische Zellen
Farbe Rot
Inhalt und Lagerung Enthält 2 Fläschchen LIVE/DEAD™ Fixierbares Totzellenfärbemittel und 500 μl DMSO.
Bei -20 °C lagern.
Beschreibung LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Totzellenfärbemittel Rot zur Anregung mit 488 nm
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Färben
Farbstofftyp LIVE/DEAD™ Fixierbares Totzellenfärbemittel Rot
Excitation Wavelength Range 488, 595 nm
Form Fest
Format Röhrchen
Produktlinie LIVE/DEAD
Menge 80 Assays
Versandbedingung Raumtemperatur
Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)
Emissionswellenlängenbereich 615 nm