Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem gelbem Totzellen-Farbstoff zur Anregung mit 405 nm
Beschreibung
- Dient zur Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist
- Das Kit wurde für die Verwendung mit einem Durchflusszytometer mit Violett-Laser optimiert und validiert.
- Praktisch in 40 Testfläschchen verpackt. Das sorgt für Beständigkeit und Qualität des Farbstoffs über die Zeit.
- Amin-reaktive Farbstoffe in Lösung verlieren ihre Wirksamkeit nach kurzer Zeit. Es ist daher empfehlenswert, das Fläschchen nach der Rehydrierung komplett aufzubrauchen.
- Falls dies nicht möglich ist, die Fläschchen in kleinere Volumina aliquotieren und bei -80 °C unter Vermeidung von wiederholtem Einfrieren und Auftauen aufbewahren.
- LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellenfärbemittel sind je nach bevorzugter Farbpalette in einer Reihe von Farben erhältlich.
Geringe Kompensation
- Das LIVE/DEAD™ Fixierbare Färbemittel Gelb wurde wegen seiner fluoreszierenden Eigenschaften ausgewählt, um die Kompensation zwischen anderen, durch Blau-Laser bei 488 nm angeregten violetten Farbstoffen und Farbstoffen zu minimieren.
- Der gelb fluoreszierende reaktive Farbstoff hat sein Anregungsmaximum bei ∼405 nm Anregung, wird jedoch auch von einem Violett-Laser bei 405 nm gut angeregt.
- Das Emissionsmaximum dieses Farbstoffs liegt bei ∼570 nm, sodass er bei den meisten Violett-Laser-Durchflusszytometern im zweiten oder dritten Kanal erfasst werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
| Zellpermeabilität | Nicht zellgängig |
| Zelltyp | Eukaryotische Zellen |
| Farbe | Gelb |
| Inhalt und Lagerung | Enthält 2 Fläschchen LIVE/DEAD™ Fixierbares Totzellenfärbemittel und 500 μl DMSO. Bei -20 °C lagern. |
| Beschreibung | LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem gelbem Totzellen-Färbemittel, zur Anregung mit 405 nm |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilitätsassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
| Produkttyp | Färben |
| Farbstofftyp | LIVE/DEAD™ fixierbarer gelber Totzellen-Farbstoff |
| Mehr anzeigen |