Learn More
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Violet Viability/Vitality Kit, for 405 nm excitation
Artikelnummer. 10649624
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10649624
Marke: Molecular Probes™ L34958
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das LIVE/DEAD™ Kit Violett für Viabilität/Vitalität ist ermöglicht einen zweifarbigen Fluoreszenzassay für Zellviabilität und -vitalität, der auf der gleichzeitigen Bestimmung von lebenden und toten Zellen anhand von zwei Sonden basiert, die anerkannte Parameter der Zelllebensfähigkeit messen.
  • Für einen zweifarbigen Fluoreszenzassay für Zellviabilität und -vitalität
  • Basiert auf der gleichzeitigen Bestimmung lebender und toter Zellen anhand von zwei Sonden, die anerkannte Parameter der Zelllebensfähigkeit messen: die Integrität der Plasmamembran und die intrazelluläre Esterase-Aktivität
  • Calcein AM violett und aquamarinblau fluoreszierende reaktive Farbstoffe sind optimale Farbstoffe für diese Anwendung.
  • Beide Farbstoffe nutzen den Violett-Laser, wodurch andere Laserlinien für konventionelle Fluorochrome verwendet werden können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellpermeabilität Nicht zellgängig
Zelltyp Eukaryotische Zellen
Farbe Aquamarinblau, Violett
Inhalt und Lagerung Enthält 5 Fläschchen mit violettem Calceinfärbemittel (25 μg pro Fläschchen), 5 Fläschchen mit aqua-fluoreszierendem reaktiven Farbstoff und 1 Fläschchen mit DMSO.
In einem Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Beschreibung LIVE/DEAD™ Violett Viabilitäts-/Vitalitätskit, für Anregung mit 405 nm
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Färben
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Emission Aquamarinblau fluoreszierender reaktiver Farbstoff: 367/526 nm
Calcein violettes Färbemittel: 400/452 nm
Excitation Wavelength Range 367/400 nm
Form Lyophilisiert
Format Lyophilisiert
Produktlinie LIVE/DEAD
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)