Learn More
Invitrogen™ LiveBLAzer™ FRET-B/G Loading Kit with CCF4-AM
Description
Hintergrund:
GeneBLAzer™ Zellbasierte Assays verwenden die membrandurchdringenden Esterformen (CCF2-AM und CCF4-AM) der negativ geladenen fluoreszierenden Beta-Lactamase-Substrate CCF2 und CCF4. Diese lipophilen Ester gelangen schnell in die Zelle, wo sie durch die Spaltung endogenetischer zytoplasmatischer Esterasen schnell in ihre negativ geladenen Formen umgewandelt und im Zytosol eingeschlossen werden.
Der Nachweis mit GeneBLAzer™ Assays basiert auf FRET. Jedes Substrat wird mit zwei Fluorophoren markiert, die ein effizientes FRET-Paar bilden. Ohne Beta-Lactamase-Aktivität führt die Anregung des Cumarins bei 409 nm im intakten CCF2-Molekül im FRET zum Fluorescein, das bei 518 nm ein grünes Fluoreszenzsignal aussendet (Abbildung 1). Bei der Beta-Laktamase-Aktivität trennt die Spaltung von CCF2 die beiden Farbstoffe räumlich und unterbricht die FRET, so dass die Anregung des Kumarins bei 409 nm nun ein blaues Fluoreszenzsignal mit 447 nm erzeugt. Dieses blaue Signal kann leicht unter einem Mikroskop beobachtet werden und kann auch als Erhöhung der Werte im blauen Kanal auf fluoreszierenden Mikrotiterplatten-Lesegeräten erkannt werden.
Die CCF2-AM- und CCF4-AM-Substrate sind wesentliche Assay-Komponenten für die GeneBLAzer™ Plattform. Diese Substrate sind vollständig kompatibel mit der Durchflusszytometrie, wodurch die Zeit bis zur Klonauswahl verkürzt wird. Die ratiometrische Analyse der blauen und grünen Signale reduziert die Variation von Well zu Well aufgrund von Unterschieden bei Zellzahlen und Substratbelastung, was zu hohen Z´-Faktor-Werten und niedrigen Variationskoeffizienten (CVs) führt.
CCF2-AM und CCF4-AM unterscheiden sich durch zwei Kohlenwasserstoffe in der Brücke, die den Cumarin-Anteil mit dem Laktam-Ring verbindet. Beide sind membrandurchdringend, verestert und können für Assays in intakten Zellen verwendet werden. CCF4-AM hat bessere Löslichkeitseigenschaften (>24 Stunden löslich) als CCF2-AM und eignet sich daher am besten für Screening-Anwendungen. Darüber hinaus hat CCF4-AM ein etwas besseres FRET und damit einen etwas geringeren Hintergrund als CCF2-AM.
CCF2-FA ist im Wesentlichen das CCF2-Substrat ohne die in der AM-Version gefundenen Ester. CCF2-FA wird entestert und in Zelllysat-Anwendungen verwendet, wobei das Beladen durch die Zellmembran und die Entesterungsschritte umgangen werden. Zelllysate sind die bevorzugte Methode für Anwendungen mit Zellen, die eine Zellwand enthalten. CCF2-FA kann auch als Kontrolle zur Erfassung der Anregungs- und Emissionsspektren für CCF2-AM und CCF4-AM verwendet werden.
GeneBLAzer™ Zellbasierte Assays verwenden die membrandurchdringenden Esterformen (CCF2-AM und CCF4-AM) der negativ geladenen fluoreszierenden Beta-Lactamase-Substrate CCF2 und CCF4. Diese lipophilen Ester gelangen schnell in die Zelle, wo sie durch die Spaltung endogenetischer zytoplasmatischer Esterasen schnell in ihre negativ geladenen Formen umgewandelt und im Zytosol eingeschlossen werden.
Der Nachweis mit GeneBLAzer™ Assays basiert auf FRET. Jedes Substrat wird mit zwei Fluorophoren markiert, die ein effizientes FRET-Paar bilden. Ohne Beta-Lactamase-Aktivität führt die Anregung des Cumarins bei 409 nm im intakten CCF2-Molekül im FRET zum Fluorescein, das bei 518 nm ein grünes Fluoreszenzsignal aussendet (Abbildung 1). Bei der Beta-Laktamase-Aktivität trennt die Spaltung von CCF2 die beiden Farbstoffe räumlich und unterbricht die FRET, so dass die Anregung des Kumarins bei 409 nm nun ein blaues Fluoreszenzsignal mit 447 nm erzeugt. Dieses blaue Signal kann leicht unter einem Mikroskop beobachtet werden und kann auch als Erhöhung der Werte im blauen Kanal auf fluoreszierenden Mikrotiterplatten-Lesegeräten erkannt werden.
Die CCF2-AM- und CCF4-AM-Substrate sind wesentliche Assay-Komponenten für die GeneBLAzer™ Plattform. Diese Substrate sind vollständig kompatibel mit der Durchflusszytometrie, wodurch die Zeit bis zur Klonauswahl verkürzt wird. Die ratiometrische Analyse der blauen und grünen Signale reduziert die Variation von Well zu Well aufgrund von Unterschieden bei Zellzahlen und Substratbelastung, was zu hohen Z´-Faktor-Werten und niedrigen Variationskoeffizienten (CVs) führt.
CCF2-AM und CCF4-AM unterscheiden sich durch zwei Kohlenwasserstoffe in der Brücke, die den Cumarin-Anteil mit dem Laktam-Ring verbindet. Beide sind membrandurchdringend, verestert und können für Assays in intakten Zellen verwendet werden. CCF4-AM hat bessere Löslichkeitseigenschaften (>24 Stunden löslich) als CCF2-AM und eignet sich daher am besten für Screening-Anwendungen. Darüber hinaus hat CCF4-AM ein etwas besseres FRET und damit einen etwas geringeren Hintergrund als CCF2-AM.
CCF2-FA ist im Wesentlichen das CCF2-Substrat ohne die in der AM-Version gefundenen Ester. CCF2-FA wird entestert und in Zelllysat-Anwendungen verwendet, wobei das Beladen durch die Zellmembran und die Entesterungsschritte umgangen werden. Zelllysate sind die bevorzugte Methode für Anwendungen mit Zellen, die eine Zellwand enthalten. CCF2-FA kann auch als Kontrolle zur Erfassung der Anregungs- und Emissionsspektren für CCF2-AM und CCF4-AM verwendet werden.
Spécification
Spécification
| Zellpermeabilität | Membrangängig |
| Inhalt und Lagerung | GeneBLAzer™ Beta-Lactamase-Substrate werden als Lade-Kits (Tabelle 1) geliefert und sind in Großpackungen erhältlich. Die Ladekits umfassen CCF2-AM oder CCF4-AM, DMSO (für Lösung A), Lösung B und Lösung C. CCF2-AM und CCF4-AM werden trocken geliefert und sollten bei -20 °C trocken gelagert und vor Licht geschützt werden. DMSO (für Lösung A), Lösung B und Lösung C sollten bei 22 bis 25 °C vor direkter Lichteinstrahlung geschützt gelagert werden. Etwas kühlere Temperaturen können dazu führen, dass sich in Lösung B. ein weißer Niederschlag bildet |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Produktlinie | LiveBLAzer |
| Menge | 5 mg |
| Substrateigenschaften | Chemisches Substrat |
| Substrattyp | Beta-Lactamase-Substrat |
| Substrat | CCF4-AM |
| Typ | FRET-B/G Ladekit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?