Learn More
Lixivaptan, TRC
Artikelnummer. 30137705
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137705 10 mg 10 Milligramm
30012610 5 mg 5 Milligramm
30012468 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137705 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL46927510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 168079-32-1
Summenformel C27 H21 Cl F N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 473.93
Synonym N-[3-Chloro-4-(5H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepin-10(11H)-ylcarbonyl)phenyl]-5-fluoro-2-methyl-benzamide, VPA 985, WAY-VPA 985;
IUPAC-Name N-[3-chloro-4-(6,11-dihydropyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-5-carbonyl)phenyl]-5-fluoro-2-methylbenzamide
SMILES Cc1ccc(F)cc1C(=O)Nc2ccc(C(=O)N3Cc4cccn4Cc5ccccc35)c(Cl)c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lixivaptan
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H21ClFN3O2/c1-17-8-9-19(29)13-23(17)26(33)30-20-10-11-22(24(28)14-20)27(34)32-16-21-6-4-12-31(21)15-18-5-2-3-7-25(18)32/h2-14H,15-16H2,1H3,(H,30,33)
Formelmasse 473.1306