Learn More
LJH685, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490318
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16490318 5 mg 5 Milligramm
16457858 10 mg -
16437676 100 mg 100 Milligramm
16433807 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490318 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19712
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress LJH685 is a potent, ATP-competitive and selective RSK inhibitor, inhibits RSK1, 2, and 3 biochemical activities with IC50s of 6, 5, 4 nM, respectively.
LJH685 is a potent, ATP-competitive and selective RSK inhibitor, inhibits RSK1, 2, and 3 biochemical activities with IC50s of 6, 5, 4 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LJH685
CAS 1627710-50-2
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H21F2N3O
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (81.28 mM)
SMILES OC1=C(F)C=C(C2=C(C3=CC=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)C=CN=C2)C=C1F
Molekulargewicht (g/mol) 381.42
Formelmasse 381.42
Reinheit (%) 98.08%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease