Learn More
LMOD3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14948-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883874
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody was raised against the N-terminal region of human LMOD3. It detects a double bands around 80 kDa and 65 kDa in heart and skeletal muscle lysates. The reason causing the discrepancy between the predicted and observed molecular weight is not c
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
LMOD3
Polyclonal
Unconjugated
LMOD3
Leiomodin 3, leiomodin 3 (fetal), Leiomodin, fetal form, LMOD3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
320502, 500267, 56203
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
E9QA62, Q0VAK6
Lmod3
LMOD3 Fusion Protein Ag6758
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human