Learn More
asecos™ Ladungssicherungs-Set
Für PE- und Stahlwannen mit Gitterrost
Marke: asecos™ 34829
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.50000kg
Beschreibung
- Set bestehend aus Sicherheits-Spanngurt und Halterung für 2 Fässer
- Abmessungen B x T x H (mm) Außen: 408 x 85 x 600
Spezifikation
Polyethylene, Steel | |
16.06 in. | |
16.06 in. | |
23.62 in. | |
3.35 in. | |
14.33 lb. |
Mounting Kit | |
400.00 mm | |
408.00 mm | |
600.00 mm | |
85.00 mm | |
6.5 kg |