Learn More
Eppendorf™ Sperrclip
Verhindern Sie mit diesen Verriegelungsklemmen das Zurückfedern von Spitzenkonussen.
7.25 € - 8.85 €
Spezifikation
Typ | Verriegelungsklemme |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verhindert Federwirkung der Spitzenkonus |
Menge | Je 1 |
Product Code | Brand | Zur Verwendung mit (Geräte) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Zur Verwendung mit (Geräte) | Price | Quantity & Availability | |||||
15204326
|
Eppendorf™
3122612006 |
8-Kanal-Pipette |
7.25 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15234326
|
Eppendorf™
3122613002 |
12-Kanal-Pipette |
8.85 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Description
- Zubehör für Eppendorf Xplorer™ Xplorer plus
- Verriegelungsklemme
- Erhältlich für 8- und 12-Kanal-Pipetten
Specifications
Verriegelungsklemme | |
Verhindert Federwirkung der Spitzenkonus | |
Je 1 |