Learn More
Lodenafil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495088
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495088 10 mg -
16451327 50 mg 50 Milligramm
16427817 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16495088 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY123210
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Lodenafil is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor for the treatment of erectile dysfunction (ED).
Lodenafil is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor for the treatment of erectile dysfunction (ED).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lodenafil
CAS 139755-85-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H32N6O5S
Menge 10 mg
Synonym Hydroxyhomosildenafil
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 250 mg/mL (495.44 mM)
SMILES O=C1C2=C(NC(C3=CC(S(=O)(N4CCN(CC4)CCO)=O)=CC=C3OCC)=N1)C(CCC)=NN2C
Molekulargewicht (g/mol) 504.6
Formelmasse 504.6
Reinheit (%) 99.03%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation