Learn More
Lomefloxacin hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468316
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16468316 100 mg -
16412146 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16468316 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0455
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Lomefloxacin (SC47111A) hydrochloride is a broad-spectrum quinolone antibiotic, with antimicrobial activity. Lomefloxacin hydrochloride is used for the research of respiratory tract infections, genitourinary infections, gastrointestinal infections, ENT infections, etc..
Lomefloxacin (SC47111A) hydrochloride is a broad-spectrum quinolone antibiotic, with antimicrobial activity. Lomefloxacin hydrochloride is used for the research of respiratory tract infections, genitourinary infections, gastrointestinal infections, ENT infections, etc..
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lomefloxacin hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 98079-52-8
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H20ClF2N3O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym SC47111A hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 10 mg/mL (25.79 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCN(C=C(C(O)=O)C1=O)C(C1=CC(F)=C2N(CCN3)CC3C)=C2F.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 387.81
Formelmasse 387.81
Reinheit (%) 99.93%
Güte Research