missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lomibuvir, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488198
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488198 10 mg -
16480638 5 mg 5 Milligramm
16464097 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16488198 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY75800
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Lomibuvir (VX-222), a selective, non-nucleoside polymerase inhibitor, targets thumb pocket 2 of the HCV NS5B polymerase (RdRp) with a Kd of 17 nM. Lomibuvir inhibits the 1b/Con1 HCV subgenomic replicon with an EC50 of 5.2 nM. Lomibuvir preferentially inhibits elongative RNA synthesis rather than de novo-initiated RNA synthesis.

Lomibuvir (VX-222), a selective, non-nucleoside polymerase inhibitor, targets thumb pocket 2 of the HCV NS5B polymerase (RdRp) with a Kd of 17 nM. Lomibuvir inhibits the 1b/Con1 HCV subgenomic replicon with an EC50 of 5.2 nM. Lomibuvir preferentially inhibits elongative RNA synthesis rather than de novo-initiated RNA synthesis.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lomibuvir
CAS 1026785-55-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H35NO4S
Menge 10 mg
Synonym VX-222
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (224.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N([C@@H]2CC[C@@H](O)CC2)C([C@H]3CC[C@H](C)CC3)=O)C=C(C#CC(C)(C)C)S1)O
Molekulargewicht (g/mol) 445.61
Formelmasse 445.61
Reinheit (%) 98.97%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.