Learn More
Lomitapid, TRC
Artikelnummer. 18023510
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18023510 10 mg 10 Milligramm
18063420 5 mg 5 Milligramm
18032020 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18023510 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL46943510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 182431-12-5
Summenformel C39 H37 F6 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 693.7204
Synonym 9H-Fluorene-9-carboxamide, N-(2,2,2-trifluoroethyl)-9-[4-[4-[[[4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]carbonyl]amino]-1-piperidinyl]butyl]-, N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-9-[4-[4-[[[4'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]carbonyl]amino]-1-piperidinyl]butyl]-9H-fluorene-9-carboxamide, AEGR 733, BMS 201038, BMS 201038-01, BMS 201238
IUPAC-Name N-(2,2,2-Trifluorethyl)-9-[4-[4- 2-[4-(Trifluormethyl)phenyl]benzoyl]amino]piperidin-1-yl]butyl]fluoren-9-Carboxamid
SMILES FC(F)(F)CNC(=O)C1(CCCCN2CCC(CC2)NC(=O)c3ccccc3c4ccc(cc4)C(F)(F)F)c5ccccc5c6ccccc16
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lomitapide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C39H37F6N3O2/c40-38(41,42)25-46-36(50)37(33-13-5-3-10-30(33)31-11-4-6-14-34(31)37)21-7-8-22-48-23-19-28(20-24-48)47-35(49)32-12-2-1-9-29(32)26-15-17-27(18-16-26)39(43,44)45/h1-6,9-18,28H,7-8,19-25H2,(H,46,50)(H,47,49)
Formelmasse 693.279