Learn More
Lomustine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461686
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Artikelnummer. 16461686
Marke: Medchem Express HY13669
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Lomustine (CCNU; NSC 79037) is a DNA alkylating agent, with antitumor activity.
Lomustine (CCNU
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lomustine
Physikalische Form Solid
CAS 13010-47-4
Farbe Light Yellow
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H16ClN3O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym CCNU NSC 79037
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (427.90 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(NC1CCCCC1)N(CCCl)N=O
Molekulargewicht (g/mol) 233.7
Formelmasse 233.7
Reinheit (%) 98.56%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.