missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lonafarnib, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30801486
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30801486 100 mg
30796649 1 mg
30798853 5 mg
30797929 50 mg
30790626 25 mg
30796088 10 mg
30797777 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30801486 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD136650100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lonafarnib
CAS 193275-84-2
Summenformel C27H31Br2ClN4O2
MDL-Nummer MFCD06795138
Menge 100 mg
SMILES O=C(N1CCC(CC(N2CCC([C@@H]3C4=C(Br)C=C(Cl)C=C4CCC5=CC(Br)=CN=C53)CC2)=O)CC1)N
Molekulargewicht (g/mol) 638.82
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.