Learn More
Lonidamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498498
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16498498 10 mg -
16400958 5 mg -
16424377 50 mg 50 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 16498498
Marke: Medchem Express HYB0486
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Lonidamine (AF-1890) is a hexokinase and mitochondrial pyruvate carrier inhibitor (Ki: 2.5 μM). Lonidamine also inhibits aerobic glycolysis in cancer cells. Lonidamine can be used in the research of mitochondrial metabolism and inflammation, such as pulmonary fibrosis.
Lonidamine (AF-1890) is a hexokinase and mitochondrial pyruvate carrier inhibitor (Ki: 2.5 μM). Lonidamine also inhibits aerobic glycolysis in cancer cells. Lonidamine can be used in the research of mitochondrial metabolism and inflammation, such as pulmonary fibrosis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lonidamine
Physikalische Form Solid
CAS 50264-69-2
Farbe Light Nude
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H10Cl2N2O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym AF-1890 Diclondazolic Acid DICA
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (155.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN(CC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C3=C1C=CC=C3)O
Molekulargewicht (g/mol) 321.16
Formelmasse 321.16
Reinheit (%) 97.08%
Güte Research