Learn More
Lonza™ AccuGENE™ PBS
Beschreibung
AccuGENE Puffer für die Molekularbiologie sind gebrauchsfertige Lösungen, die sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie eignen.Jedes Reagenz wird mit 18 Megaohm Wasser zubereitet, über 0,2 Mikron-Filter filtriert und in sterile Flaschen gefüllt.
- Zuverlässig – hergestellt nach strengen Qualitätskontrollstandards, um die Chargen-Konsistenz zu gewährleisten.
- Hohe Qualität – keine nachweisbare DNase-, RNase- oder Proteaseaktivität, sofern nicht anders angegeben.
- Effizient – Fertiglösungen eliminieren die Vorbereitungszeit für Experimente.
- Flexibel – für individuelle Ansprüche stehen individuelle Lösungen zur Verfügung
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10X |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie |
| pH | 7,4 |
| Menge | 1000mL. |
| Zusammensetzung | KH2PO4 0,017 mol, Na2HPO4 0,05 mol, NaCl 1,5 mol |