Learn More
Lonza™ BioWhittaker™ ProFreeze™ NAO-Tiefkühlmedium
Marke: Lonza™ 12-769E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90720kg
Beschreibung
ProFreeze™ -CDM, NAO, chemisch definiertes Tiefkühlmedium (2x) ist universell für die Kryokonservierung einer Vielzahl von Zelltypen geeignet, wenn kein fötales Kälberserum (FBS) vorhanden ist. Seine größten Vorzüge zeigt das Medium jedoch bei Zellen, die in einer von Serum und tierischen Bestandteilen freien Umgebung kultiviert wurden. Dieses eiweißfreie Tiefkühlmedium enthält keine tierischen Bestandteile, kein Insulin und kein Hydrolysat und weist nach der Rückgewinnung aus der Tiefkühllagerung eine hohe Zellviabilität auf.
Spezifikation
2° bis 8 °C | |
Liquid | |
100 mL |
2 X | |
Freezing Medium |