Learn More
Loratadine, MedChemExpress
Beschreibung
Loratadine (SCH-29851) is a selective inverse peripheral histamine H1-receptor agonist with an IC50 of >32 μM. Loratadine has anti-dengue-virus (DENV) activity. Loratadine can inhibit immunologic release of inflammatory mediators.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Loratadine |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 79794-75-5 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H23ClN2O2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Loratidine SCH 29851 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (130.59 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |