Learn More
Lorglumide sodium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16421118
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16421118 5 mg
16408708 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16421118 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1439B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Lorglumide sodium salt (CR-1409 sodium salt) is a potent cholecystokinin (CCK) receptor antagonist.
Lorglumide sodium salt (CR-1409 sodium salt) is a potent cholecystokinin (CCK) receptor antagonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lorglumide sodium salt
CAS 1021868-76-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H31Cl2N2NaO4
Menge 5 mg
Synonym CR-1409 sodium salt
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 100 mg/mL (207.73 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (207.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(C=CC(C(NC(CCC(O[Na])=O)C(N(CCCCC)CCCCC)=O)=O)=C1)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 481.39
Formelmasse 481.39
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism