Learn More
Lornoxicam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498256
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16498256 100 mg -
16462116 500 mg -
16411416 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16498256 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0367
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Lornoxicam (Chlortenoxicam), a COX-1 and COX-2 inhibitor, is a new nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Lornoxicam (Chlortenoxicam), a COX-1 and COX-2 inhibitor, is a new nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lornoxicam
CAS 70374-39-9
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H10ClN3O4S2
Menge 100 mg
Synonym Chlortenoxicam Ro 13-9297
Löslichkeitsinformationen DMSO : 3.8 mg/mL (10.22 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=C(O)C2=C(C=C(Cl)S2)S(N1C)(=O)=O)NC3=NC=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 371.82
Formelmasse 371.82
Reinheit (%) 99.84%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation