Learn More
Loteprednol Etabonate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443317
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16443317 50 mg -
16417256 100 mg 100 Milligramm
16407308 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16443317 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17358
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Loteprednol etabonate (LE) is an orally active soft steroid belonging to a unique class of glucocorticoids. Loteprednol etabonate (LE) exhibits anti-inflammatory activity and has been used in optometry and ophthalmology.
Loteprednol etabonate (LE) is an orally active soft steroid belonging to a unique class of glucocorticoids. Loteprednol etabonate (LE) exhibits anti-inflammatory activity and has been used in optometry and ophthalmology.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Loteprednol Etabonate
CAS 82034-46-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H31ClO7
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (214.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(OC(OCC)=O)C(OCCl)=O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 466.95
Formelmasse 466.95
Reinheit (%) 99.9%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation