missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lotilaner, MedChemExpress

Artikelnummer. 16441117
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16441117 50 mg -
16494858 10 mg -
16487607 5 mg -
16455646 100 mg 100 Milligramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16441117

Marke: Medchem Express HY116564

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Lotilaner is a parasiticide, acts as a potent non-competitive antagonist of insects GABACl receptors, with an IC50 of 23.84 nM for Drosophila melanogaster GABA receptor. No effect on a dog GABAA receptor.

Lotilaner is a parasiticide, acts as a potent non-competitive antagonist of insects GABACl receptors, with an IC50 of 23.84 nM for Drosophila melanogaster GABA receptor. No effect on a dog GABAA receptor.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lotilaner
Physikalische Form Solid
CAS 1369852-71-0
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H14Cl3F6N3O3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (167.57 mM)
SMILES O=C(NCC(NCC(F)(F)F)=O)C1=C(C=C(S1)C2=NO[C@](C3=CC(Cl)=C(C(Cl)=C3)Cl)(C2)C(F)(F)F)C
Molekulargewicht (g/mol) 596.76
Formelmasse 596.76
Reinheit (%) 99.25%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.