missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lovastatin, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31448618
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31448618 100 mg
31438892 100 g
31448256 500 g
31442181 5 g
31436144 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31448618 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD136706100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lovastatin
CAS 75330-75-5
Summenformel C24H36O5
MDL-Nummer MFCD00072164
Menge 100 mg
SMILES CC[C@H](C)C(O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(O3)=O)[C@@]12[H])=O
Molekulargewicht (g/mol) 404.54
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.