missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lovibond™ Aqua Comparitor Farbscheiben: Chlor
Zum Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator
26.10 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator™ |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Aqua Comparator™ |
Produktcode | Marke | Typ | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11765438
|
Lovibond™
146000 |
Farbscheibe für Chlor | 0,02 bis 0,3 mg/l |
26.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11775438
|
Lovibond™
146010 |
Farbscheibe für Chlor | 0 bis 1 mg/l |
26.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11705448
|
Lovibond™
146040 |
Farbscheibe für Chlor | 0,1 bis 2 mg/l |
26.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11795438
|
Lovibond™
146030 |
Farbscheibe für Chlor | 10 bis 300 mg/l |
26.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11785438
|
Lovibond™
146020 |
Farbscheibe für Chlor | 0 bis 4 mg/l |
26.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11705528
|
Lovibond™
146330 |
Farbscheibe für Chlordioxid | 0,01 bis 0,2 mg/l |
26.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Zum Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator
Kostengünstige Ersatzscheiben erleichtern das Testen auf Chlor mit dem Aqua Comparator Gehäuse. Legen Sie die Scheibe einfach in den Komparator ein und fügen Sie das zugehörige Reagenz hinzu (separat erhältlich).
Spezifikation
Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator™ | |
Aqua Comparator™ |