Learn More
Lovibond™ Aqua Comparitor Farbscheiben: pH
Zum Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator
Marke: Lovibond™ 146100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02900kg
Beschreibung
Zum Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator
Kostengünstige Ersatzscheiben erleichtern das Testen auf den pH-Wert mit dem Aqua Comparator Gehäuse. Legen Sie die Scheibe einfach in den Komparator ein und fügen Sie das zugehörige Reagenz hinzu (separat erhältlich).
Spezifikation
Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator™ | |
Aqua Comparator™ | |
pH 6,5 bis 8,4 | |
pH-Farbscheibe |