Learn More
Lovibond™ Schnelltest MINIKIT Calciumhärte, AF 416, für die Wasseranalytik
Präzises Testkit für die routinemäßige Wasseranalyse
Marke: Lovibond™ 414460
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24700kg Transport : UN number : 2680 Chem class : 8 Pack group : II
Beinhaltet:
- Kalibrierter Probenbehälter, 100 ml
- Calciumhärtetabletten (100 Tabletten)
- Anweisungen
- Transportkoffer
Spezifikation
Routine-Trinkwasseranalyse | |
100 | |
Mini-Kit für die Calciumhärte |
Kalibrierter 100-ml-Probenbehälter, Calciumhärte-Tabletten, Anleitung, Aufbewahrungskoffer | |
10 bis 500 mg/l |
Sicherheit und Handhabung
- MINIKIT TEST CALCIUM durete AF446
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: lithium hydroxide