Learn More
Lovibond™ Schnelltest MINIKIT Gesamthärte, sehr niedrig, AF 426, für die Wasseranalytik
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
Marke:  Lovibond™ 414260
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.26600kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Artikelnummer. 10556512
  • 56.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet:
  • Kalibrierter Probenbehälter, 100 ml
  • Gesamthärte VLR-Tabletten (250 Tabletten)
  • Anweisungen
  • Transportkoffer
Spezifikation
Routine-Trinkwasseranalyse
100
VLR Gesamthärte-Mini-Kit
Kalibrierter 100 ml-Probenbehälter, Gesamthärte-VLR-Tabletten, Anleitung, Aufbewahrungskoffer
1 bis 10 mg/l
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • MINIKIT TEST durete VERY LOW AF426
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-amino-2-methylpropane-1,3-diol, tri-sodium phosphate dodecahydrate