Learn More
Lovibond™ MD 100 Chlor-Kolorimeter
Das MD 100 Chlor-Kolorimeter ist ein Einzelparameter-Messgerät zur Messung der Konzentration von freiem und Gesamtchlor in einer Wasserprobe. Das Handgerät ist ideal für die Verwendung außerhalb eines Laborbereichs und die einfache Benutzeroberfläche sorgt für eine einfache Bedienung durch Anwender mit unterschiedlichen Erfahrungen.
Marke: Lovibond™ 276010
Weitere Details : CAS : 6283-63-2 Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Das MD 100 Chlor-Kolorimeter ist ein Einzelparameter-Messgerät zur Messung der Konzentration von freiem und Gesamtchlor in einer Wasserprobe. Das Handgerät ist ideal für die Verwendung außerhalb eines Laborbereichs und die einfache Benutzeroberfläche sorgt für eine einfache Bedienung durch Anwender mit unterschiedlichen Erfahrungen.
- Wasserdichtes Design: Das IP 68-Design dieses Geräts gewährleistet, dass der MD 100 bis zu 1 Stunde bei 0,1 m wasserdicht bleibt. Kein Problem, wenn das Instrument in Wasser fällt, es schwimmt.
- Genaue, reproduzierbare Ergebnisse: Das hochwertige optische System des MD 100 liefert schnell Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können. Sekundäre Standards sind für die Vor-Ort-Verifizierung der Geräteperformance verfügbar.
- Benutzer-Kalibriermodus: Eine Einpunktkalibrierung ist möglich, und alle MD 100-Geräte können Messwerte direkt in ABS- oder %T-Einheiten anzeigen.
- Funktion für einmaliges Nullen: Nach einem Test wird keine Zeit verschwendet, bis das Gerät wieder auf Null steht. Zum Testen einer neuen Probe das Gerät einmal auf Null stellen, und alle nachfolgenden Tests dieser Probe erfordern keine erneute Nullstellung des Geräts.
- Automatische Datenspeicherung: Das MD 100 speichert automatisch die letzten 16 Messwerte mit Uhrzeit- und Datumsstempel. Diese Ergebnisse können mit dem IRIM-Zubehör in eine Tabellenkalkulation übertragen werden.
- Ergonomisches Design: Unabhängig davon, ob Sie den MD 100 vor Ort oder im Labor verwenden, das Design des Geräts ermöglicht eine einfache Bedienung und Anzeige des Displays. Wenn das Gerät im Labor verwendet wird, erfordern die Gummifüße an der Unterseite des Gehäuses keine Bedienung mit zwei Händen.
- Werkseitig programmiert: Alle MD 100-Geräte werden gebrauchsfertig mit vorprogrammierten Kalibrierungskurven geliefert. Sie müssen lediglich den gewünschten Messbereich auswählen, die Probe vorbereiten und testen.
- Systemoberfläche mit scrollbaren Menüs: Die einfache Oberfläche ermöglicht, schnell den gewünschten Test zu wählen. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, wird automatisch der zuletzt verwendete Test angezeigt.
Spezifikation
3% des Maximalwerts | |
17 Stunden oder ∼5.000 Tests | |
CE | |
Automatisch; 16 Datensätze mit Zeit- und Datumsstempel | |
LCD-Anzeige | |
Gehäuse IP68 | |
LED | |
Automatisch | |
1.5 Zoll | |
Gerät, 3 x 24 mm-Probenzellen, 2 x Typ 2 Multifläschchen, DPD-freies Chlor-Reagenz, 10 ml-Probe (100/Packung), DPD-Gesamtchlorreagenz, 10 ml-Probe (100/Packung), Batterien, Röhrchenbürste, Bedienungsanleitung und Tragetasche | |
15,5 cm | |
0 bis 2,0 mg/l, 0 bis 8,0 mg/l Cl2 | |
Ja, mit zusätzlichem Zubehör | |
0 bis 2,0 mg/l, 0 bis 8,0 mg/l | |
10 ml | |
DPD | |
530 nm | |
0,55 lb. | |
3 in. |
Ja | |
Werkseitig programmiert und kalibriert | |
24 mm, Glas für Verfahren im niedrigen Bereich; 10 mm, Kunststoffzellen für Verfahren im hohen Bereich | |
AA | |
15,5 x 7,6 x 3,8 cm (6,1 x 3 x 1,5 Zoll) | |
Gerät: Englisch, Handbuch: Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch | |
Chlor-Kolorimeter | |
Messen von Chlor-Restmengen außerhalb einer Laborumgebung | |
3,8 cm | |
6.1 Zoll | |
ABS | |
MD 100 | |
Powder Pack | |
0,0001 | |
5°bis 40 °C | |
2 Jahre | |
± 5 nm | |
250 g | |
7,6 cm |