Learn More
Lovibond™ Konformitätsfiltersets
Glas-Standards
Marke: Lovibond™ 139560
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Ermöglicht schnelle und einfache Konformitätsprüfungen an Lovibond-Geräten. Jeder Filtersatz besteht aus farbigen Gläsern, die eine Farbverteilung aus der interessierenden Skala darstellen und die in geeigneten Halterungen montiert sind. Sie werden gemeinsam mit einem Konformitätszertifikat in einer Präsentationsbox geliefert, in dem die Istwerte für jeden Filter aufgeführt sind und in dem bestätigt wird, dass die Filter unter der Kontrolle eines ISO9001 hergestellt und geprüft worden sind: 2000-Qualitätsmanagementsystem: Darüber hinaus kann das ISO17025 -akkreditierte Kalibrierlabor des Herstellers Tintometer Glasfilter für Lovibond-Geräte mit Farbmessungen liefern, die direkt auf nationale Standards rückführbar sind.
Hinweis: Konformitätsfiltern wird ein Nennwert zugeordnet und Lovibond Tintometer ist stets bemüht, diesem Wert so genau wie möglich zu entsprechen. Gelegentlich kann es aufgrund der einzigartigen Art und Weise des Glaserstellungsverfahrens nicht möglich sein, den geforderten Werten genau zu entsprechen. Die erreichten Werte und die erwarteten Leistungstoleranzen werden selbstverständlich immer gemeldet.
Spezifikation
ISO 9001: 2000-Qualitätsmanagementsystem: | |
Schnelle und einfache Konformitätsprüfung | |
Glas |
Gardner Farbfilterset | |
PFX-195/1, PFX-195/3; PFXi-195/1, PFXi-195/3, PFX-950, PFXi-950, PFXi-995, PFXi-995/P, PFX-995, PFX-995/P Kolorimeter | |
4 Filter von 2, 8, 12, 17 Werten |