Learn More
Lovibond™ x100 COMBI-PACK MANGANESE MANGANESE LR 1 + LR 2
Zur Verwendung mit MC500 Mehrparameter-Kolorimeter
Marke: Lovibond™ 517621BT
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg Transport : UN number : 2680 Chem class : 8 Pack group : II
Beinhaltet:
- Mangan LR Nr. 1 Tabletten, 100 Stück
- Mangan LR Nr. 2 Tabletten, 100 Stück
Beschreibung
- Parameter: Mangan
- Methode: Formaldoxim
- Probengröße: 10 ml
Spezifikation
Tablet | |
Mehrparameter-Kolorimeter MC500 | |
100 | |
Formaldoxim |
Wasserqualitätsanalyse | |
Mangan Nr. 1 LR Tabletten (100er Packung), Mangan Nr. 2 LR Tabletten (100er Packung) | |
0,02 bis 4 mg/l | |
Mangan-Reagenziensatz |