Learn More
Lovibond™ PFXi-880/IP17 Colorimeter: Petroleum Oils and Fuels
Hochpräzises, automatisches Spektralphotometer für die objektive Farbmessung
12575.00 € - 14160.00 €
Spezifikation
Kalibrierung | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE, RoHS, WEEE |
Anschlüsse | USB, LAN, RS232 |
Datenspeicherung | >100,000 Messungen |
Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13535290
|
Lovibond™
1378804 |
Kolorimeter |
12575.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13525300
|
Lovibond™
1378804H |
Kolorimeter, beheizt |
14160.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Präzise, hocheffiziente Spektralphotometer für optisch klare Proben, die den Bedarf an konsistenten und zuverlässigen Farbdaten für eine Vielzahl von Proben erfüllen. Die Zellkammer mit großer Pfadlänge ermöglicht auch die Messung von extrem ungesättigten, hellen Proben und von Farbskalen mit großen Pfadlängen, einschließlich Lovibond RYBN und AOCS Tintometer™. Die Geräte entfernen alle subjektiven Faktoren, die mit der Farbkorrektur verbunden sind, und liefern unverfälschte Messwerte, die nicht vom Anwender oder der Umgebung beeinflusst sind.
- Für Erdöl und Kraftstoffe (IP17-Methoden A, B)
- Farbskalen: IP-Einheiten, Lovibond RYBN-Farbe, CIE-Werte, Spektraldaten
- Erhältlich mit integrierter RCMSi-Technologie zur Fernkalibrierung
- Automatische und nicht-subjektive Farbmessung
- Konsistente Daten entsprechen internationalen Standards
- Robuste, chemisch beständige Stahlkonstruktion
- Wartungsfreundliche abnehmbare Probenkammer
- Möglichkeit zur Verarbeitung heißer Proben mit hohem Schmelzpunkt
- Umfangreiche und flexible Auswahl an Farbskalen
- Fernsteuerfähig
- Berechnung und Beschreibung von Farbabweichungen
- Lieferung mit Farbkontrollsoftware zur Datenanalyse
- Konforme Standardgefäße und Ersatzbirne im Lieferumfang enthalten
- GLP-konforme Ausgabe, einschließlich Datum, Uhrzeit, Proben- und Benutzer-ID
- Bietet Platz für zahlreiche Probengefäße und -röhrchen
- Großes Angebot an Zubehör (z. B. Thermodrucker)
- Die 6 in. (153 mm) große Probenkammer stellt die Einhaltung der AOCS-, ISO- und ASTM-Normen sicher
- Optionale integrierte Heizeinheit, bis zu 95 °C
Compliance
Entspricht den AOCS-, ISO- und ASTM-Normen.
Spezifikation
Ja | |
USB, LAN, RS232 | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
Gehäuse IP17 | |
Wolfram-Halogenlampe | |
90/240 V | |
Petroleumöle und -kraftstoffe | |
17 cm | |
7.71 Zoll | |
Strukturstahl | |
16,97 lb. | |
20,27 in. |
CE, RoHS, WEEE | |
>100,000 Messungen | |
7,71 x 20,27 x 6,69 in. (19,6 x 51,5 x 17 cm) | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch | |
10 nm | |
420 bis 710 nm | |
6.69 Zoll | |
Windows™-kompatible Software, Ersatzlampe, Anleitungen, RCMSi-Starterpaket und optische Lovibond™-Glaszellen | |
19,6 cm | |
1 x 1, 1 x 6 Zoll | |
7,7 kg | |
51,5 cm |