Learn More
Lovibond™ Ersatzreagenzien für CHECKIT™ Komparator: DEHA-Tabletten
Marke: Lovibond™ 513220BT
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Spezifikation
Gelb | |
5,6 | |
Wasseranalyse | |
20 bis 500 μl | |
PPST |
Borsäure 5 bis 10 %, ungefährliche Komponenten 90 bis 100 % | |
Tablet | |
Kolorimeter und Spektrophotometer | |
20 °C | |
DEHA-Tablette |