Learn More
Thermo Scientific Chemicals Loxistatin
Artikelnummer. p-7070097
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15427099
Marke: Thermo Scientific Chemicals J65822.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A cell-permeable, irreversible inhibitor of cysteine proteases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88321-09-9
Summenformel Gehäuse C17H30N2O5
Synonym EST; E-64d
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein zelldurchlässiger, irreversibler Inhibitor von Cystein-Proteasen
Formelmasse 342,43
Löslichkeit Löslich in DMSO, DMF oder Ethanol.
Form Pulver
InChI-Schlüssel SRVFFFJZQVENJC-IHRRRGAJSA-N
SMILES CCOC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCCC(C)C
IUPAC-Name ethyl (2S,3S)-3-{[(1S)-3-methyl-1-[(3-methylbutyl)carbamoyl]butyl]carbamoyl}oxirane-2-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 342.44